Przejdź do
T101
Gaboxadol hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol hydrochloride, THIP hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
2415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
285-687-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
ethanol: 0.91 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Oc1noc2CNCCc12
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
General description
Gaboxadol, also referred to as 4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo(5,4-c)pyridin-3-ol (THIP), is a GABA site agonist. It has great affinity to the δ subunit of extrasynaptic high-affinity GABAA receptors. Gaboxadol was first developed for the treatment of schizophrenia, epilepsy, primary insomnia and Huntington′s disease. It can easily cross the blood-brain barrier and is rapidly absorbed by the body.
Application
Gaboxadol hydrochloride has been used in cell migration and invasion assay to assess liver cancer cell migration.
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor agonist.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8502A1237341006
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
-
description
>98% (HPLC), powder
description
EDAC HCl is a water-soluble derivative of carbodiimide useful for conjugating haptens to proteins and polypeptides. Used to modify NMDA receptors and as a condensing agent in peptide synthesis.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 0.91 mg/mL
solubility
H2O: soluble, alcohol: 20 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
color
white
color
, White to Light Yellow to Light Beige
color
white to off-white
color
white
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)