Merck
SYNS461230
Synthware straight bore glass stopcock plug
bore size 2 mm, plug size 12/30
Synonim(y):
Synthware S461230
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S461230
wymiary otworu
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
To be used with constant pressure retention kit (S69)
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.