Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F780250
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 250 mL, stopper size #22 | description 125 mL, stopper size #22 | description 250 mL, top joint: ST/NS 19/22 | description 60 mL, stopper size #16 |
| capacity 250 mL , 250 mL | capacity 125 mL , 125 mL | capacity 250 mL, 250 mL | capacity 60 mL, 60 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F780250 | manufacturer/tradename Synthware F780125 | manufacturer/tradename Synthware F479250 | manufacturer/tradename Synthware F780060 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Squibb separatory funnel with glass stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?