SYNF544250
Synthware™ reaction flask with high vacuum valve
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F544250, Schlenk flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F544250
pojemność
250 mL
250 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company