SYNF374200M
Synthware™ filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Synonim(y):
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F374200M
pojemność
200 mL
200 mL
wielkość porów
10-15 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.