Przejdź do
SYNF321010
Synthware pear shaped flask
10 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonim(y):
Synthware F321010, glass column, column with stopcock
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
10 mL, 10 mL
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/10
Packaging:
pkg of 1 ea
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F321010
capacity
10 mL, 10 mL
General description
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF321005SYNF321025SYNF321410L
manufacturer/tradename
Synthware F321010
manufacturer/tradename
Synthware F321005
manufacturer/tradename
Synthware F321025
manufacturer/tradename
Synthware F321410L
capacity
10 mL , 10 mL
capacity
5 mL , 50 mL , 5 mL
capacity
25 mL , 25 mL
capacity
10 mL , 10 mL
material
borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware pear shaped flask
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)