Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362630C
L
305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 305 mm | L 305 mm | L 305 mm | L 203 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C362630C | manufacturer/tradename Synthware C361730C | manufacturer/tradename Synthware C364630C | manufacturer/tradename Synthware C361720C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?