Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C151190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C151190 | manufacturer/tradename Synthware C150190 | manufacturer/tradename Synthware C151110 | manufacturer/tradename Synthware C151200 |
| jacket L 190 mm | jacket L 190 mm | jacket L 110 mm | jacket L 200 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ West condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?