Przejdź do
P49902
Pregnenolone acetate
99%
Synonim(y):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.51
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-212-6
Beilstein/REAXYS Number:
2062850
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1
InChI key
CRRKVZVYZQXICQ-RJJCNJEVSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4875P8004P9129
description
99%
description
≥95%
description
≥98%
description
≥98%
assay
99%
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
149-152 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
optical activity
[α]20/D +19°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)