Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.49
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-017-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362907
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
pellets
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
9.3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
pellets
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
~8 %
mp
56-59 °C (lit.)
solubility
THF: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Allergic contact dermatitis from stearyl alcohol in Efudix cream.
P D Yesudian et al.
Contact dermatitis, 45(5), 313-314 (2001-11-28)
Jörg Bauer et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(20), 7296-7297 (2005-05-19)
Hydrophobically assisted switching phase (HASP) synthesis is a concept that allows the choice between the advantages of solid-supported chemistry and those of solution-phase synthesis. Starting from the examination of adsorption and desorption properties of hydrophobic molecules to and from reversed-phase
W B Rizzo et al.
Biochemical medicine and metabolic biology, 50(1), 93-102 (1993-08-01)
Patients with the autosomal recessive form of rhizomelic chondrodysplasia punctata (AR-RCDP) and other generalized peroxisomal disorders are deficient in the incorporation of fatty alcohol into plasmalogen lipids. To determine whether these patients accumulated fatty alcohol, we measured their plasma fatty
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018505-200MG | 04061833839652 |
| PHR1711-500MG | 04061834801900 |
| A1260-5G | 04061833342008 |
| A1260-100G | 04061833341988 |
| 8200150050 | 04022536450360 |
| 8200150010 | 04022536450353 |
| A0363000 | 04061833327814 |
| A1260-25G | 04061833341995 |
| 74723-5G | 04061833354711 |
| 74723-1G | 04061826651926 |