Przejdź do
N3386
D-(+)-Neopterin
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
D-erythro-Neopterin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
627,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.21
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
89070
MDL number:
Assay:
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
powder
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
InChI key
BMQYVXCPAOLZOK-XINAWCOVSA-N
General description
D-(+)-Neopterin is a pteridine derivative, naturally found in Dictyostelium discoideum. It is found in significant amounts in the urine of cancer patients.
Application
D-(+)-Neopterin has been used as a NADPH oxidase inhibitor while assessing the ability of NADPH oxidases in breast cancer cells to produce reactive oxygen species (ROS). [NADPH= nicotinamide adenine dinucleotide phosphate]
Biochem/physiol Actions
Pterin cofactor; precursor of BH4 (tetrahydrobiopterin).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G75288626547249
description
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥99.5% (GC), BioXtra
description
≥99.0% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)