Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
267-127-3
Form:
dry powder
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
dry powder
Quality Segment
mp
131 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Application
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt can be used as an aromatic azide precursor to synthesize 1,2,3-triazole products via one-pot tandem click reactions with terminal alkynes.
Reactant used in multi-step click reactions for preparation of azides
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description Dye content 80 % | description Dye content 90 % |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form dry powder | form powder | form powder |
| mp 131 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) |
| functional group ether | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?