Przejdź do
M1641
Methoxyphenamine hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
2-Methoxy-N,α-dimethylbenzeneethanamine hydrochloride, NSC 65644
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-993-2
MDL number:
Assay:
≥99%
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
functional group
amine
SMILES string
Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
FGSJNNQVSUVTPW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66165165390B8703
assay
≥99%
assay
97%
assay
99% (AT)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)