Przejdź do
L134
Linopirdine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3-Dihydro-1-phenyl-3,3-bis(4-pyridinylmethyl)-2H-indol-2-one, DuP 996
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
909,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
909,50 zł
Cena katalogowa1070,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 240 mg/mL
SMILES string
O=C1N(c2ccccc2)c3ccccc3C1(Cc4ccncc4)Cc5ccncc5
InChI
1S/C26H21N3O/c30-25-26(18-20-10-14-27-15-11-20,19-21-12-16-28-17-13-21)23-8-4-5-9-24(23)29(25)22-6-2-1-3-7-22/h1-17H,18-19H2
InChI key
YEJCDKJIEMIWRQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Kcnj1(24521)
General description
Linopiridine is a class of drugs that activates the nervous system and enhances the acetylcholine (Ach) in the brain. It can be prepared by reacting oxiindole with 4-picolyl chloride hydrochloride in the presence of a KF-Al2O3 catalyst.
Biochem/physiol Actions
Stimulates release of acetylcholine and other neurotransmitters; cognitive enhancer.
Legal Information
Sold under exclusive license from DuPont.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3455SML3508SMB00272
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
solubility
ethanol: 240 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Gene Information
rat ... Kcnj1(24521)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)