Przejdź do
K6000
α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt
≥97%
Synonim(y):
4-Methylthio-2-oxobutanoic acid sodium salt, 4-Methylthio-2-oxobutyric acid sodium salt, KMBA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 360,00 zł
10 020,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H7O3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
functional group
ketone, thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
General description
α-Keto-γ-methylthiobutyric acid (KMTB) is a keto derivative of L-methionine that shows considerable potential as a substitute for L-methionine. The sodium salt of KMTB can be employed in nucleophilic substitution reactions. Additionally, it acts as a building block for the synthesis of amino acids, peptides, and other complex organic compounds.
Application
  • Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: This study details the use of α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt in assessing antioxidant capacity through ORAC and TOSC assays, emphasizing its utility in metabolic and chemical synthesis research (Garrett AR et al., 2010).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K662594904K0875
assay
≥97%
assay
97.0-103.0%
assay
≥90% (T)
assay
≥97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)