GF92315224
Carbon
tube, graphite, 100mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 3.15mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007300, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.95%
Postać
tubes
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 923-152-24
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
śr. zewn. × śr. wewn.
6.35 mm × 3.15 mm
śr. × grubość ścianki
100 mm × 1.6 mm ×
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N