Merck
GF67617153
Cobalt
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
Cobalt, CO000280
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 676-171-53
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25x25 mm × 0.25 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)