Merck
GF64040239
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 5.85mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
FE047650
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 640-402-39
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.35 mm × 5.85 mm