Merck
GF59643681
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 2 m, coil width 0.4 mm
Synonim(y):
CU050247
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 596-436-81
Długość
2 m
szerokość zwoju
0.4 mm
grubość
0.08 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com