GF57746166
Synonim(y):
Magnesium, MG004990
Właściwości
1 mmHg ( 621 °C)
99.9%
sheet (microleaf)
950 °F
Goodfellow 577-461-66
4.46 μΩ-cm, 20°C
1090 °C (lit.)
648 °C (lit.)
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
[Mg]
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Magnesium
GF86050199
GF69524422
GF21754212
≥99.9%
Goodfellow 860-501-99
Goodfellow 695-244-22
Goodfellow 217-542-12
foil (micro)
foil
Explore all of our products under Magnesium
Warning
Flam. Sol. 2
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Energy Materials
High Purity Metals