Merck
GF52591462
Platinum
foil, 4mm disks, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000210
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
MDL number:
eCl@ss:
38191301
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 525-914-62
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
4 mm × 0.0075 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)