Merck
GF47942466
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonim(y):
FK267920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 479-424-66
Długość
100 mm
średnica
8.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com