Merck
GF21709885
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607910
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 217-098-85
Długość
100 mm
średnica
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com