Merck
GF19254472
Tantalum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0005mm, 99.9%
Synonim(y):
Tantalum, TA000070, Ta
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141741
MDL number:
eCl@ss:
38180601
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.90%
form
foil
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 192-544-72
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25 x 25 mm × 0.0005 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)