Merck
GF14436503
Cobalt
wire reel, 0.05m, diameter 0.25mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
Cobalt, CO005100
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141710
MDL number:
eCl@ss:
38190601
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 144-365-03
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.05 m × 0.25 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-48-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)