Merck
GF12220467
Iridium
rod, 4.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
IR007935
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ir
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141720
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-204-67
rezystywność
4.71 μΩ-cm
Długość
25 mm
średnica
4.0 mm
tw
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com