Merck
GF10205873
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Synonim(y):
FE020277
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 102-058-73
Długość
2 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy