Merck
GF04614296
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, length 0.5 m, temper hard
Synonim(y):
FE020268
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-142-96
Długość
0.5 m
grubość
0.18 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy