Merck
GF02714767
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Synonim(y):
NI207180
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 027-147-67
dł. × grubość
200 mm × 0.125 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.8 mm × 1.55 mm