Kluczowe dokumenty
GEN-7005
Sigma-Aldrich
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTAP:DOPE (1:1) containing 0.5% NBD-DOPE (Fluorescent)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
zawiera
NBD-DOPE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)) as fluorescent label
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
0.02 mM (NBD-DOPE)
2 mM (DOPE)
2 mM (DOTAP)
zanieczyszczenia
1:1 mol/mol DOTAP:DOPE
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
stosunek absorbancji
460/535 nm
Opis ogólny
Liposomy kationowe są tradycyjnie stosowane do dostarczania materiałów genetycznych, takich jak różne rodzaje DNA (pDNA, cDNA, CpG DNA, oligonukleotydy, oligonukleotydy antysensowne), różne rodzaje RNA, takie jak (siRNA, mRNA) i mimetyki kwasów nukleinowych (NAM). Dodatni, kationowy ładunek lipidów jest wykorzystywany do neutralizacji ujemnego ładunku kwasów nukleinowych i skutkuje większą wydajnością enkapsulacji, wychwytu komórkowego i dostarczania endosomalnego.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Genesome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LNPs are ideal carriers for mRNA drugs, as evident from the two FDA-approved SARS-CoV-2 vaccines. However, efficient LNPs need further research on ionizable lipid selection, formulation, and administration. This review examines lipid usage, ionizable lipid selection, and LNP design for mRNA drug delivery.
LNP są idealnymi nośnikami leków mRNA, o czym świadczą dwie zatwierdzone przez FDA szczepionki SARS-CoV-2. Skuteczne LNP wymagają jednak dalszych badań nad wyborem, formułowaniem i podawaniem jonizowalnych lipidów. Niniejszy przegląd analizuje wykorzystanie lipidów, wybór jonizowalnych lipidów i projektowanie LNP do dostarczania leków mRNA.