Przejdź do
E49606
3-Ethyltoluene
99%
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-626-8
Beilstein/REAXYS Number:
1850821
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethyltoluene is generally used as a model alkylbenzene derivative for bond activation and C(sp3)-H functionalization studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206504130737C121452
description
99%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
refractive index
n20/D 1.604 (lit.)
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)