Merck
528315
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NCCH2CH2)(C2H5)NC6H3(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-362-2
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
aldehyde, amine, nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
InChI key
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize 2,6-bis[2-methyl-4(N-ethyl-N-ethylacetonitrile)aniline]cyclohexanone and (1E,4E)-1,5-bis[2-methyl-4(N-ethyl-Nethylacetonitrile)aniline]-1,4-pentadiene-3-one.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)