Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 90% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 90% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 1.084 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.006 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 70 °C/0.05 mmHg (lit.) | bp 187 °C (lit.) | bp 122-126 °C/10 mmHg (lit.) | bp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?