Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł 240,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 691,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OC6H7(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-190-7
Beilstein/REAXYS Number:
2042049
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
240,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
| bp 76-78 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 80-85 °C/1 mmHg (lit.) |
| density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?