Merck
DWKCT0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 250 mL
Synonim(y):
CT0250P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CT0250P
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Cechy i korzyści
Conform to ISO 6706