Przejdź do
D97401
Diethyl ketomalonate
95%
Synonim(y):
Diethyl mesoxalate, Ketomalonic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
188,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
822,00 zł
616,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CO(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-176-2
Beilstein/REAXYS Number:
971873
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
188,25 zł
Cena katalogowa251,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O5/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles and 2-azadienes, respectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
128244137766D100706
description
95%
description
97%
description
≥95%
description
98%
assay
95%
assay
97%
assay
≥95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
138 °C/23 mmHg (lit.)
bp
208 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)