Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-910-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
222-223 °C (lit.)
mp
75.5-76.5 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP) | description reagent grade, 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥97% (CP) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form liquid | form liquid |
| bp 222-223 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 79 °C (lit.) |
| mp 75.5-76.5 °C (lit.) | mp 189-192 °C (lit.) | mp - | mp −105 °C (lit.) |
| functional group amide | functional group amide, nitro, phenyl | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?