Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-902-8
Beilstein/REAXYS Number:
1781585
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description contains 0.05% BHT as inhibitor, 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 250 °C (lit.) | bp - | bp 80 °C (lit.) | bp - |
| form powder | form solid | form liquid | form liquid |
| mp 131-133 °C (lit.) | mp 48-53 °C | mp - | mp - |
| functional group hydrazide | functional group amine, phenyl | functional group - | functional group fluoro, aldehyde |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?