Przejdź do
D47102
Dibutyl maleate
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCOCH=CHCOO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-328-4
Beilstein/REAXYS Number:
1726634
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI key
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B101796364789375276
description
96%
description
96%
description
96%
description
≥96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
≥96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
281 °C (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
refractive index
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
248.0 °F
flash_point_c
120 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)