Przejdź do
D222607
4-Dodecylresorcinol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-145-5
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
InChI key
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
661295D3418
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
79-81 °C (lit.)
mp
69-73 °C
mp
214-216 °C (lit.)
bp
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Dodecylresorcinol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)