Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł 549,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
549,75 zł
Cena katalogowa733,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +35°, neat
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description 96% |
| assay 95% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 60 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 99-101 °C/2 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - |
| density 0.934 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.946 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.4871 (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?