Przejdź do
D175706
3,5-Dimethylphenol
98%
Synonim(y):
5-Hydroxy-m-xylene, sym.-m-Xylenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-606-5
Beilstein/REAXYS Number:
774117
MDL number:
Assay:
98%
Form:
(Powder or Crystals or Fibers or Chunk(s))
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
(Powder or Crystals or Fibers or Chunk(s))
bp
222 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.), 65-66 °C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W359505
description
98%
description
≥99%, FG
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
(Powder or Crystals or Fibers or Chunk(s))
form
-
bp
222 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.), 65-66 °C
mp
73-78 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethylphenol
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)