CLS564150
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5641-50
tol. measuring range
0.10 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.