Przejdź do
C81217
3-Bromo-1-phenyl-1-propene
97%
Synonim(y):
3-Phenylallyl bromide, Cinnamyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
473,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-511-5
Beilstein/REAXYS Number:
605833
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI key
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
669482376426345830
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
94-95 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
mp
33-37 °C
mp
99-101 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)