Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł 529,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-048-5
Beilstein/REAXYS Number:
196340
MDL number:
Assay:
96%
Form:
crystals
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to protect amine functional groups.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description - | description 96% | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| assay 96% | assay - | assay 96% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form crystals | form liquid | form - | form - |
| mp 90-92 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group imide | functional group ester | functional group phenyl, ester | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?