Merck
BR708745
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraMark
tube capacity 50-100 μL , Dual marks, blue
Synonim(y):
Micropipettes, Pipettes, intraMARK
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
blue
Właściwości
DE-M marking, To Contain
opakowanie
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
producent / nazwa handlowa
BRAND 708745
Długość
125 mm
pojemność probówki
50-100 μL , Dual marks
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DIN ISO 7550. DE-M marking for volumes greater than 5 µl. Calibrated to contain (TC, In). Color code to ISO for clear identification.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG