Przejdź do
BR6732
Discharge valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, valve marking with ′Pt-Ir′
Synonim(y):
Dispensette S accessories, Dispensette S valve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BRAND 6732
packaging
1 ea of
capacity
10 mL
General description
Discharge Valve
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR6727BR6728BR6729
manufacturer/tradename
BRAND 6732
manufacturer/tradename
BRAND 6727
manufacturer/tradename
BRAND 6728
manufacturer/tradename
BRAND 6729
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
capacity
10 mL
capacity
5 and 10 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
capacity
5 and 10 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)