Przejdź do
BR6727
Discharge valve for Dispensette® S
5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
Synonim(y):
Dispensette S accessories, Dispensette S valve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121500
Material:
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
manufacturer/tradename
BRAND 6727
packaging
1 ea of
capacity
5 and 10 mL
General description
Discharge Valve
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR6728BR6729BR6730
description
5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
Organic, 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG"
description
Organic, 25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG"
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum)
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum)
capacity
5 and 10 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
capacity
5 and 10 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
manufacturer/tradename
BRAND 6727
manufacturer/tradename
BRAND 6728
manufacturer/tradename
BRAND 6729
manufacturer/tradename
BRAND 6730
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)