BR464713
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 3
Synonim(y):
Filter, Filter funnel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 464713
pojemność
75 mL
wielkość porów
16-40 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG