Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 312,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-943-6
MDL number:
Form:
crystals
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystals
Quality Segment
mp
262-263 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
Cl.NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI key
XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | description for synthesis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form liquid | form liquid |
| mp 262-263 °C (lit.) | mp - | mp - | mp -42.8 °C |
| functional group amine, phenyl | functional group amine, phenyl | functional group amine, phenyl | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?